850705P
Avanti
16:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DPPE; PE(16:0/16:0); 110633
About This Item
Produits recommandés
Description
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850705P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850705P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850705P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850705P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/t35-/m1/s1
Clé InChI
SLKDGVPOSSLUAI-PGUFJCEWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- for the preparation of perfluorocarbon (PFC) nanoparticles
- for lipid binding by liposome flotation assays
- to characterize the metabolic fate of synaptamide in a dopaminergic cell line
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable