850539P
Avanti
Facade™-EPC
3α-hydroxy-7α,12α-di-(((2-(trimethylamino)ethyl)phosphoryl)ethyloxy)-cholane, powder
Synonyme(s) :
FA-7
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
796.95 g/mol
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (850539P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850539P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2OCCOP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)([H])C[C@H](OCCOP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@@H]4[C@H](C)CCC
Application
Actions biochimiques/physiologiques