850311C
Avanti
DOCP
Avanti Research™ - A Croda Brand 850311C
Synonyme(s) :
2-((2,3-bis(oleoyloxy)propyl)dimethylammonio)ethyl hydrogen phosphate
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850311C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850311C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850311C
Concentration
10 mg/mL (850311C-25mg)
25 mg/mL (850311C-200mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash