810332P
Avanti
18:1 PE CF
Avanti Research™ - A Croda Brand 810332P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(carboxyfluorescein) (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810332P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810332P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810332P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810332P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to prepare fluorescent-labeled large unilamellar vesicles (LUV)
- in small unilamellar lipid vesicles (SUVs) to increase fluorescence
- to prepare fluorescent liposomes
- to fabricate fluorescent nanomicelles
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available