Z743256
Julabo® bath tubing
PTFE, I.D. × L 12 mm × 1 m
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8930142
Paramètres
60 °C (180 °C)
D.I. × L
12 mm × 1 m
Description générale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.