Principaux documents
Z609714
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.8 mm × 1.58 mm, L 10 m
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.35
Conditionnement
pkg of 10 m
Fabricant/nom de marque
Bohlender
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
0.8 mm × 1.58 mm
Longueur
10 m
Taille de la paroi
0.4 mm
Informations légales
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4