Z743251
Julabo® bath tubing
metal (insulated with connector M16x1), L 0.5 m
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal (insulated with connector M16x1)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8930220
Paramètres
50 °C (200 °C)
Longueur
0.5 m
Catégories apparentées
Description générale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.