Z678465
Krytox® vacuum oil
grade, 1525
Synonyme(s) :
Krytox Lubricant, Vacuum Oil
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
3470
Caractéristiques
grade 1525
Fabricant/nom de marque
Du Pont
Indice de viscosité
(20 °C) (261 mm2/s)
Densité
1.90 g/mL at 20 °C
Description générale
Krytox vacuum fluids are precisely distilled to provide low vapor pressures and give superior performance.
- Nonflammable
- Nonreactive
- Free from acetal groups
- Recyclable
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable