Laissez-nous vous aiderQuality Segment
form
liquid
density
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10F22/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
InChI key
BPHQIXJDBIHMLT-UHFFFAOYSA-N
General description
Le Fluorinert™ FC-40 est un liquide limpide, incolore, non conducteur et non inflammable qui fait partie de la famille des produits Fluorinert™ fabriqués par 3M. Il s'agit d'un fluide perfluoré doté d'une excellente stabilité thermique et chimique et d'une grande rigidité diélectrique, qui peut donc servir de fluide de transfert de chaleur. Le Fluorinert™ FC-40 possède un bas point d'ébullition (d'environ 155 °C). C'est une huile fluorocarbonée immiscible.
Application
Le Fluorinert™ FC-40 a été utilisé pour évaluer sa compatibilité avec la PCR quantitative en temps réel. Il a été employé dans l′essai de contractibilité du cytosquelette pour déposer des échantillons sur une plaque de culture.
Peut être utilisé dans une solution de chasse à haute densité dans des études reposant sur les gradients de densité.
Packaging
Conditionné et distribué par Sigma-Aldrich
Other Notes
Marque de commerce d′un mélange liquide de composés fluorés complètement aliphatiques.
Legal Information
Fluorinert is a trademark of 3M Company
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter