Principaux documents
Z676500
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10, Reload insert
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
colorless
colorless tip
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
Reload insert
Tip design ART 10
Conditionnement
pack of 960 ea (10 inserts of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2139-05-RI
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
10 μL
Volume
10 μL
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.