20531
Tube Téflon (TFE)
tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 0.085 in. (2.1 mm) × 0.062 in. (1.58 mm)
Synonyme(s) :
TUBE EN PTFE 0,0085 D.E. x 1,5 mm D.I. 25 pi (7,6 m)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE (TFE)
PTFE tubing
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Tuyau, L × D.E. × D.I.
25 ft × 0.085 in. (2.1 mm) × 0.062 in. (1.58 mm)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :