Principaux documents
Z292044
Supelco
Capsules à sertir en aluminium
open center, 9.5 mm opening, For autosampler headspace analysis, pkg of 1000 ea
Synonyme(s) :
Capsules à sertir (sans septum), aluminium argenté
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
silver aluminum
Caractéristiques
open center 9.5 mm opening
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Diamètre
20 mm
Compatibilité
for use with 20 mm crimp seal vial