27230-U
Capsule à sertir (sans septum)
open center, diam. × opening 20 mm × 9.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
silver aluminum
Caractéristiques
open center
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diam. × ouverture
20 mm × 9.5 mm
Raccords
thread for 20 mm
Compatibilité
for use with 20 mm crimp seal vial
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable