Z267686
Round crystal window
KRS-5, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
KRS-5
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
25 mm × 2 mm
Transmittance
20,000-25,000 (wavenumbers (cm-1))
Indice de réfraction
n/D 2.37 (at 2 μm)