Key Documents
20488
Supelco
Tube en cuivre nettoyé
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
Synonyme(s) :
TUBE DE CUIVRE PRÉNETTOYÉ 1/8 po, SERPENTIN 50 pi (15,25 m)
About This Item
Code UNSPSC :
41115720
Matériaux
copper tubing (GC plumbing quality)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Tuyau, L × D.E. × D.I.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
Description générale
Répond à la norme ASTM B-280. Nettoyage supplémentaire également effectué par Supelco.
Application
Copper tubing maybe used in the study of paramagnetic resonance spectra of free radicals in liquids like hydrogen peroxide and alcohols.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Paramagnetic resonance study of liquids during photolysis: Hydrogen peroxide and alcohols.
Livingston R and Zeldes H.
J. Chem. Phys. , 44 (3), 1245-1259 (1996)