Key Documents
Z265225
Supelco
Tampons de saturation
size 20 cm × 20 cm
Synonyme(s) :
Thin Layer Chromatography Conditioning Pads
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Analtech 8124
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Taille
20 cm × 20 cm
Description générale
Le positionnement de protections avec le solvant dans la chambre de mélange permet une saturation rapide et uniforme de l′atmosphère avec les vapeurs de solvant. Ces tampons améliorent la reproductibilité et réduisent les effets de parois.