Key Documents
Z265233
Supelco
Tampons de saturation
size 10 cm × 20 cm
Synonyme(s) :
TLC developing chamber saturation pads
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Analtech 8112
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Taille
10 cm × 20 cm
Description générale
Le positionnement de protections avec le solvant dans la chambre de mélange permet une saturation rapide et uniforme de l′atmosphère avec les vapeurs de solvant. Ces tampons améliorent la reproductibilité et réduisent les effets de parois.