Principaux documents
Z256005
Tube de laboratoire en gomme
tubing I.D. × O.D. 3/8 in. × 1 1/8 in.
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.35
Description
heavy wall
Conditionnement
pkg of 10 feet
Tuyau, D.I. × D.E.
3/8 in. × 1 1/8 in.
Taille de la paroi
3/8 in.
Description générale
Le tube est rouge, et peut être employé pour travail sous pression ou sous vide