Key Documents
Z215260
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 140 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cowie 005.365.1.2
Longueur
650 mm
Diam. de la pale
140 mm
Diam. de l'axe
9.5 mm
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1