Principaux documents
Z215171
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cowie 005.255.2
Longueur
550 mm
Diam. de la pale
60 mm
Diam. de l'axe
9.5 mm
Description générale
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3