Z111597
Pasteur pipette rubber bulbs
capacity 2 mL
Synonyme(s) :
bulb pipette, pipette bulb, rubber bulb
About This Item
Matériaux
rubber bulb
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
200-2A
Capacité
2 mL
Catégories apparentées
Description générale
Black natural rubber bulb for use with pasteur pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.