BR747725
BRAND® Pasteur Pipette
soda-lime glass, capacity × L ~1.5 mL × 270 mm, Un-plugged
Synonyme(s) :
Pasteur pipette
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
soda-lime glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduation: no
Un-plugged
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 747725
capacity × L
~1.5 mL × 270 mm
Volume
~1.5 mL , Withdraw