Z106372
Shorty Vials®
volume 2 mL, neck thread, 13 ‑ 425, diam. × H 15 mm × 28 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear borosilicate glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
neck thread 13 ‑ 425
Diam. × H
15 mm × 28 mm
Volume
2 mL