Key Documents
XX2004703
Millipore
Joint plat, PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
PTFE Seal, PTFE Sealing Gasket
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE gasket
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le support filtre Hydrosol est conçu pour la filtration de liquides inflammables. Contrairement aux autres supports filtres, le support filtre Hydrosol comprend une unité de mise à la terre pour empêcher les étincelles de décharge statique, ce qui peut présenter un danger pour la sécurité.
Applications :
Filtration sous vide de liquides inflammables
XX2004720 – Support filtre Hydrosol, 47 mm, acier inoxydable
Pièces de rechange
XX2004704 – Ensemble entonnoir et anneau de serrage, acier inoxydable
XX2004708 – Grille support, 47 mm, acier inoxydable
XX2004702 – Base avec grille, joint et bouchon
XX2004703 – Joint, PTFE
XX2004718 – Bouchon N° 8, orifice de 9,5 mm (3/8''), silicone
XX20047RK – Kit de pièces de rechange pour support filtre Hydrosol
Accessoires
XX1004705 – Fiole de filtration sous vide, 1 l
XX1004744 – Fiole de filtration sous vide, 4 l
XX7100004 – Tuyau D.I. 3/16' × 140 cm, silicone
XX6200006P – Pinces à bouts plats, acier inoxydable
XX2604735 – Rampe à vide, 3 postes, 47 mm, PVC
XX2504735 – Rampe à vide, 3 postes, 47 mm, acier inoxydable
XX2504700 – Rampe à vide, 6 postes, 47 mm, acier inoxydable
WP6211560 – Pompe à débits élevés, 115 V / 60 Hz
WP6222050 – Pompe à débits élevés, 220 V / 50 Hz
WP6210060 – Pompe à débits élevés, 100 V / 50-60 Hz
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Protocoles
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.