Principaux documents
W6675
D-Glucose-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
Dextrose-1-13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC5H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Numéro Beilstein :
2263682
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Activité optique
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Pf
150-152 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-USBRANDWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable