Principaux documents
W36691
D-Glucose-13C6
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
D-Glucose-ul-13C, Dextrose-13C6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Activité optique
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Pf
150-152 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable