Key Documents
W393215
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl propionate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
(E)-2-Hexen-1-yl propionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
Numéro FEMA:
3932
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.395
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥97%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; banana; green; fruity; tropical; rhubarb
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable