W316315
2-furyl méthyl cétone
natural (US), ≥97%, FG
Synonyme(s) :
2-acétylfurane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥97%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.5070 (lit.)
Point d'ébullition
67 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
26-28 °C (lit.)
Densité
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
caramel; cocoa; coffee; brown; nutty; sweet
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup