W280523
Oct-1-èn-3-ol
natural, ≥95%, FG
Synonyme(s) :
Pentyl vinyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥95%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
84-85 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
0.837 g/mL at 20 °C
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
mushroom; musty; earthy
Chaîne SMILES
CCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3
Clé InChI
VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Fluctuation of flavor quality in roasted duck: The consequences of raw duck preform′s repetitive freeze-thawing : cette étude examine l'impact des cycles répétés de congélation-décongélation de morceaux prédécoupés de canard cru sur la qualité organoleptique du canard rôti, en se concentrant sur des composés volatils spécifiques tels que le 1-octen-3-ol et son impact sur les caractéristiques organoleptiques (Gao et al., 2024).
- A new HS-SPME-GC-MS analytical method to identify and quantify compounds responsible for changes in the volatile profile in five types of meat products during aerobic storage at 4 °C : cette recherche présente une nouvelle approche analytique basée sur une méthode de micro-extraction en phase solide (SPME) dans l'espace de tête (headspace) couplée à l'analyse par GC-MS. Cette approche vise à suivre les modifications des profils volatils, notamment le rôle de l'oct-1-èn-3-ol, dans divers produits carnés conservés dans des conditions spécifiques (Acquaticci et al., 2024).
- Comprehensive investigation on the dynamic changes of volatile metabolites in fresh scent green tea during processing by GC-E-Nose, GC-MS, and GC × GC-TOFMS : cette étude détaillée évalue comment les métabolites volatils tels que l'oct-1-èn-3-ol évoluent au cours de la transformation du thé vert frais, en utilisant des techniques avancées de chromatographie en phase gazeuse (Wang et al., 2024).
- Insights into "wheat aroma": Analysis of volatile components in wheat grains cultivated in saline-alkali soil : cet article scientifique examine "l'arôme de blé" en analysant les composants volatils (notamment l'oct-1-èn-3-ol) des grains de blé cultivés dans des sols salins-alcalins difficiles, mettant en lumière les mécanismes d'adaptation des cultures (Sun et al., 2024).
- Demonstrating the Applicability of Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry to Quantify Volatiles Emitted by the Mycoparasitic Fungus Trichoderma atroviride in Real Time: Monitoring of Trichoderma-Based Biopesticides : cette étude démontre l'utilisation de la spectrométrie de masse par réaction de transfert de protons, afin de quantifier les composés organiques volatils (notamment l'oct-1-èn-3-ol) émis par le champignon Trichoderma atroviride, avec des applications dans les biopesticides (Lochmann et al., 2024).
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup