Key Documents
W217514
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetate
natural, ≥97%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro FEMA:
2175
Numéro Beilstein :
1741909
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
195c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.005
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
>4 (vs air)
Pression de vapeur
15 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
793 °F
Limite d'explosivité
10.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.39 (lit.)
pH
6.7 (20 °C, 5 g/L)
Point d'ébullition
115-117 °C (lit.)
Pf
−99 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; banana; fruity; ethereal; sweet
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural occurrence: Apple, banana, cocoa, fig, grape, grape brandy, pear, pineapple, sherry, strawberry and wine.
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 10 ppm
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Microbial production of scent and flavor compounds
Carroll AL, et al
Current Opinion in Biotechnology, 37, 8-15 (2016)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1441-1442 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1441-1442 (1997)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 103-103 (2003)
Bayram Yilmaz et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 22(4), 791-796 (2006-09-19)
Occupational exposure and sniffing of toluene-based organic solvents is an important public health problem. In this study, we have investigated the effects of paint thinner inhalation on testosterone synthesis and secretion in the male rat. A control group inhaled normal