Key Documents
W222003
Sigma-Aldrich
Isobutyraldéhyde
≥98%, FG
Synonyme(s) :
2-méthylpropanal, Isobutanal, 2-méthylpropionaldéhyde
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro FEMA:
2220
Numéro Beilstein :
605330
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.004
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
66 mmHg ( 4.4 °C)
Pureté
≥98%
Température d'inflammation spontanée
384 °F
Limite d'explosivité
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
Point d'ébullition
63 °C (lit.)
Pf
−65 °C (lit.)
Solubilité
60 g/L at 25 °C
Densité
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fresh; green; floral
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'isobutyraldéhyde est un aldéhyde aliphatique qui peut être utilisé comme agent aromatisant. Il a été identifié comme l′un des constituants volatils de l'essence de blé. Certains humains sont anosmiques pour l'odeur de l'isobutanal.
Application
  • Single-Atom palladium engineered cobalt nanocomposite for selective aerobic oxidation of sulfides to sulfoxides.: This study presents a novel approach using a palladium-engineered cobalt nanocomposite that promotes the selective aerobic oxidation of sulfides, with isobutyraldehyde acting as an important reagent in the process, offering potential for more efficient and environmentally friendly chemical synthesis (Ma et al., 2024).
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-11.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-24 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wheat flavor components
Mcwilliams M & Mackey AC
Journal of Food Science, 34(6), 493-496 (1969)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1462-1463 (1997)
Specific anosmia to isobutyraldehyde: the malty primary odor.
MOORE JE, et al.
Chemical Senses, 2(1), 17-25 (1976)
Rudy Coquet et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 9(45), 6040-6046 (2007-11-16)
The formation and catalytic behavior of active structures in a SiO(2)-supported unsaturated Ru complex catalyst for alkene epoxidation were studied by means of hybrid density functional theory (DFT) calculations. An energy-gaining route for the catalyst activation was found to allow
Organocatalytic enantioselective cross-aldol reactions of aldehydes with isatins: formation of two contiguous quaternary centered 3-substituted 3-hydroxyindol-2-ones.
Fei Xue et al.
Chemistry, an Asian journal, 4(11), 1664-1667 (2009-09-12)