Key Documents
T330612
4-{[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]DIAZENYL}BENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.36
Numéro MDL:
Autres remarques