Documents
T15601
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiophène
99%
Synonyme(s) :
THT, Sulfure de tétraméthylène, Thiolane, Thiophane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.17
Numéro Beilstein :
102392
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
18 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
Point d'ébullition
119 °C (lit.)
Pf
−96 °C (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCSC1
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Application
Le tetrahydrothiophène peut être utilisé comme réactif pour la synthèse de divers époxydes et de leurs dérivés. Il peut être utilisé comme catalyseur pour la synthèse des benzo[n.1.0]bicycloalcanes.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
A new protocol for the in situ generation of aromatic, heteroaromatic, and unsaturated diazo compounds and its application in catalytic and asymmetric epoxidation of carbonyl compounds. Extensive studies to map out scope and limitations, and rationalization of diastereo-and enantioselectivities.
Aggarwal VK, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(36), 10926-10940 (2003)
Sanat Ghosh et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(31), 17482-17493 (2020-06-13)
This is a tale of a pair of a hydrogen bond donor and acceptor, namely the CH donor and sulphur acceptor, neither of which is a conventional hydrogen bond participant. Sulfur (S), being less electronegative (2.58) compared to its first
Tetrahydrothiophene-catalyzed synthesis of benzo [n.1.0] bicycloalkanes.
Ye LW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72(4), 1335-1340 (2007)
Catalytic asymmetric synthesis of epoxides from aldehydes using sulfur ylides with in situ generation of diazocompounds.
Aggarwal VK, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 40(8), 1430-1433 (2001)
The ganglionic blocking action of thiophanium derivatives.
L O RANDALL et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 97(1), 48-57 (1949-09-01)