SYNA371420
Synthware™ Claisen adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware A371420, distillation adapter, glass Claisen adapter
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A371420
Catégories apparentées
Description générale
Provides dual entry into a variety of flasks.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.