Principaux documents
S970999
Q139 1,4-NAPHTHOQUINONE-2-SULFONIC ACID, POTASSIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H5KO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.314
Numéro MDL:
Autres remarques