M5625
Menadione
crystalline
Synonyme(s) :
2-Methyl-1,4-naphthoquinone, Vitamin K3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystalline
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
faint green to green-yellow
Pf
105-107 °C (lit.)
Solubilité
oil: soluble
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
Clé InChI
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... NQO1(1728)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves