Key Documents
S865737
9,10-DIHYDRO-9,10-ETHANOANTHRACENE-11,12-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.31
Numéro MDL:
Autres remarques