Principaux documents
S853178
9,10-DIHYDRO-11-(HYDROXYMETHYL)-12-METHYL-9,10-ETHANOANTHRACENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.344
Numéro MDL:
Autres remarques