Principaux documents
S80498
4,4''-BIS-BROMOMETHYL-(1,1',3',1'')TERPHENYL-2'-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16Br2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.168
Numéro MDL:
Autres remarques