Key Documents
492256
Sigma-Aldrich
Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,2-Dimethyl 1,2-benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylate
About This Item
Formule linéaire :
C6D4(CO2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.515 (lit.)
Point d'ébullition
282 °C (lit.)
Pf
2 °C (lit.)
Densité
1.214 g/mL at 25 °C
Format
neat
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(c1[2H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Clé InChI
NIQCNGHVCWTJSM-LNFUJOGGSA-N
Catégories apparentées
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1