Principaux documents
S762512
ACETONE (4-METHYL-2-THIAZOLYL)HYDRAZONE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H12ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.711
Numéro MDL:
Autres remarques