Principaux documents
S635006
N,N'-(1,4-PHENYLENEDIMETHYLIDYNE)BIS(2-CHLORO-4-NITROANILINE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H12Cl2N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.249
Numéro MDL:
Autres remarques