Principaux documents
108871
Sigma-Aldrich
4-Chloro-o-phenylenediamine
97%
Synonyme(s) :
4-Chloro-1,2-diaminobenzene
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.59
Beilstein:
508472
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
eCl@ss :
39030501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Pf
70-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Cl)cc1N
InChI
1S/C6H7ClN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
Clé InChI
BXIXXXYDDJVHDL-UHFFFAOYSA-N
Application
Undergoes cyclizations and cyclocondensations to form benzimidazoles.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7016-7016 (1993)
Synthesis, 446-446 (1992)
Oz Malkesman et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 15(8), 1135-1148 (2011-09-13)
Research suggests that dysfunctional glutamatergic signalling may contribute to depression, a debilitating mood disorder affecting millions of individuals worldwide. Ketamine, a N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist, exerts rapid antidepressant effects in approximately 70% of patients. Glutamate evokes the release of D-serine
4-Chloro-o-phenylenediamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 101-102 (2011-08-19)
4-Chloro-o-phenylenediamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III58-III59 (2004-01-01)