Principaux documents
S594296
4,4'-METHYLENEBIS(ISOPROPYL N-PHENYLCARBAMATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H26N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.452
Numéro MDL:
Autres remarques