Key Documents
S449237
VINYL NEODECANOATE (INHIBITED WITH 5 PPM HYDROQUINONE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.308
Numéro MDL:
Autres remarques