Key Documents
134481
Sigma-Aldrich
Vinyl neodecanoate, mixture of isomers
contains 5 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
Neodecanoic acid, vinyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C9H19CO2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Contient
5 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
60-216 °C (lit.)
Densité
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(C)(C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-14-11(13)9-7-6-8-10-12(2,3)4/h5H,1,6-10H2,2-4H3
Clé InChI
TVFJAZCVMOXQRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup