Key Documents
S107123
2-(4-BENZYLOXY-3-METHOXY-PHENYL)-ETHYLAMINE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.796
Numéro MDL:
Autres remarques