Principaux documents
R468762
NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID (5-CHLORO-BENZOTRIAZOL-1-YLMETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.784
Numéro MDL:
Autres remarques