Key Documents
S3387
Sigma-Aldrich
Sucrose 6′-monophosphate dipotassium salt
~98% (TLC)
Synonyme(s) :
β-D-Fru-6-P-(2→1)-α-D-Glc
About This Item
Formule linéaire :
C12H21O14PK2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
~98% (TLC)
Forme
solid
Impuretés
3.1% water (Karl Fischer)
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[K].OCC1OC(OC2(CO)OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H23O14P.K.H/c13-1-4-6(15)8(17)9(18)11(24-4)26-12(3-14)10(19)7(16)5(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h4-11,13-19H,1-3H2,(H2,20,21,22);;
Clé InChI
HTUHVZMDNCZYMG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable