Principaux documents
QBD11221
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®4-amido-DBCO
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H38BrN3O7
Poids moléculaire :
644.55
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Groupe fonctionnel
bromo
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O)=O
Clé InChI
WWMVSWYAKQXVAU-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Bromoacetamido-dPEG®₄-amido-DBCO is a crosslinker with a bromoacetamido which can react with a free thiol and a DBCO which can be used for a copper-free "click" chemistry reaction with an azide group.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable